Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol, TRC
Artikelnummer. 17992775
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17992775 25 g
17952775 500 g
17912345 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992775 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29388025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 920-66-1
Molekylær formel C3 H2 F6 O
Molekylvægt (g/mol) 168.04
Synonym 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane-2-ol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropanol, 2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethanol, Bis(trifluoromethyl)methanol, HFIP, Hexafluoroisopropanol, Hexafluoroisopropyl alcohol, NSC 96336, 2H-Perfluoro-2-propanol
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
SMIL OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Formel vægt 168.001