Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 920-66-1 |
| Smeltepunkt | -3°C |
| Tæthed | 1.62 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 58°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | CF3CH(OH)CF3 |
| MDL nummer | MFCD00011651 |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoroisopropanol, HFP, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.04 |
| Grad | Research |