Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol |
| CAS | 920-66-1 |
| Smeltepunkt | 3°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 1.62g/cm3 (20°C) |
| pH | 3 to 4 (aq. soln.) |
| Kogepunkt | 58°C |
| Flammepunkt | >100°C (>212°F) |
| Lugt | Characteristic |
| Emballage | Glass Bottle |
| Vis mere |