Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d{2}, 98%(Isotopic)
Beskrivelse
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d{2} er en stabil isotop, der bruges til biokemisk forskning. Det bruges også som et mellemprodukt i kemisk forskning og i farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2 |
| Fysisk form | Væske |
| Navn note | Isotopic |
| Tæthed | 1.60 g/mL |
| Emballage | Forindstillet ampul |
| Følsomhed | Moisture |
| Mængde | 5 x 1 g |
| Smeltepunkt | −4°C |
| Kogepunkt | 59°C |
| FN nummer | UN1760 |
| Vis mere |