Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol, 99+%
Beskrivelse
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol anvendes til fremstilling af hexafluoralkohol-funktionaliserede methacrylatpolymerer til litografiske/nanomønstrede materialer. Det spiller en vigtig rolle i Friedel-Crafts reaktioner på grund af dets polaritet og høje ioniserende kraft. Det finder anvendelse i prøveforberedelse til GCMS. Det katalyserer også epoxideringen af cycloocten og 1-octen med hydrogenperoxid. Det bruges som opløsningsmiddel til mange reaktioner og til at opløse peptider. Det bruges også til at producere high-end kemikalier som fluorerede overfladeaktive stoffer, fluorerede emulgatorer og fluorerede medicin. Det fungerer som et rengøringsmiddel i den elektroniske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol anvendes til fremstilling af hexafluoralkohol-funktionaliserede methacrylatpolymerer til litografiske/nanomønstrede materialer. Det spiller en vigtig rolle i Friedel-Crafts reaktioner på grund af dets polaritet og høje ioniserende kraft. Det finder anvendelse i prøveforberedelse til GCMS. Det katalyserer også epoxideringen af cycloocten og 1-octen med hydrogenperoxid. Det bruges som opløsningsmiddel til mange reaktioner og til at opløse peptider. Det bruges også til at producere avancerede kemikalier som fluorerede overfladeaktive stoffer, fluorerede emulgatorer og fluorerede medicin. Det fungerer som et rengøringsmiddel i den elektroniske industri.
Opløselighed
Blandbar med vand, chloroform, ether og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, aluminium, zink og alkalimetaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol |
| Smeltepunkt | -4 °C |
| Tæthed | 1.619 |
| Kogepunkt | 59 °C til 60 °C |
| Lineær formel | CF3CH(OH)CF3 |
| Brydningsindeks | 1.275 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1760 |
| Beilstein | 1841007 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand, kloroform, ether og acetone. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,1,1,3,3,3,-Hexafluorpropan-2-ol
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302+H332-Farlig ved indtagelse eller indånding
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.