Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol, 99+%
Artikelnummer. 11440713
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440713 25 g 25g
11430713 5 g 5g
11450713 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11440713 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12747.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.06 DKK
    711.65 DKK / 25g
    Spare 79.41 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 920-66-1 | C3H2F6O | 168,038 g/mol
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol anvendes til fremstilling af hexafluoralkohol-funktionaliserede methacrylatpolymerer til litografiske/nanomønstrede materialer. Det spiller en vigtig rolle i Friedel-Crafts reaktioner på grund af dets polaritet og høje ioniserende kraft. Det finder anvendelse i prøveforberedelse til GCMS. Det katalyserer også epoxideringen af cycloocten og 1-octen med hydrogenperoxid. Det bruges som opløsningsmiddel til mange reaktioner og til at opløse peptider. Det bruges også til at producere high-end kemikalier som fluorerede overfladeaktive stoffer, fluorerede emulgatorer og fluorerede medicin. Det fungerer som et rengøringsmiddel i den elektroniske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol anvendes til fremstilling af hexafluoralkohol-funktionaliserede methacrylatpolymerer til litografiske/nanomønstrede materialer. Det spiller en vigtig rolle i Friedel-Crafts reaktioner på grund af dets polaritet og høje ioniserende kraft. Det finder anvendelse i prøveforberedelse til GCMS. Det katalyserer også epoxideringen af cycloocten og 1-octen med hydrogenperoxid. Det bruges som opløsningsmiddel til mange reaktioner og til at opløse peptider. Det bruges også til at producere avancerede kemikalier som fluorerede overfladeaktive stoffer, fluorerede emulgatorer og fluorerede medicin. Det fungerer som et rengøringsmiddel i den elektroniske industri.
Opløselighed
Blandbar med vand, chloroform, ether og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, aluminium, zink og alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 920-66-1
Molekylær formel C3H2F6O
Molekylvægt (g/mol) 168.038
MDL nummer MFCD00011651
InChI nøgle BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-ol
SMIL C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Smeltepunkt -4 °C
Tæthed 1.619
Kogepunkt 59 °C til 60 °C
Lineær formel CF3CH(OH)CF3
Brydningsindeks 1.275
Mængde 25 g
FN nummer UN1760
Beilstein 1841007
Opløselighedsinformation Blandet med vand, kloroform, ether og acetone.
Formel vægt 168.04
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,3,3,3,-Hexafluorpropan-2-ol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302+H332-Farlig ved indtagelse eller indånding
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.