Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol, 99 %, til analyse
Artikelnummer. 15189303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15189303 250 mL Glasflaske 250ml
12655007 10 mL Glasflaske 10ml
12665007 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15189303 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445822500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6343.38 DKK
    5706.65 DKK / 250ml
    Spare 636.73 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 920-66-1 | C3H2F6O | 168,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 920-66-1
Molekylær formel C3H2F6O
Molekylvægt (g/mol) 168.04
InChI nøgle BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-ol
SMIL C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Smeltepunkt -4,0 °C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.5960g/mL
Kogepunkt 59,0 °C
Flammepunkt >100 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CF3)2CHOH
Brydningsindeks 1,2740 til 1,2770
Mængde 250 mL
Rester efter fordampning 0,001 % maks.
Specifik vægtfylde 1.596
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000g/L (25 °C)
Viskositet 1,65 mPa (20 °C)
Formel vægt 168.04
Procent renhed 99%
Grad Analyse
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.