Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol, 99,9 %, til spektroskopi
Artikelnummer. 10359032 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10359032 50 g Glasflaske 50g
10387342 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10359032 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 293410500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5044.85 DKK
    4538.65 DKK / 50g
    Spare 506.20 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 920-66-1 | C3H2F6O | 168,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 920-66-1
MDL nummer MFCD00011651
InChI nøgle BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-ol
SMIL C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Absorbans (1 cm celle vs. vand), (1 cm celle vs vand) ved 0nm, 0,009 maks. ved 240 nm, 0,046 maks. ved 200 nm, 0,097 maks. ved 195 nm, 0,301 maks. ved 190 nm
CAS min % 99.85
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -4,0 °C
Tæthed 1.5960g/mL
Kogepunkt 59,0 °C
Flammepunkt >100 °C
Analyseprocentområde 99,85% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H2F6O
Lineær formel (CF3)2CHOH
Brydningsindeks 1,2740 til 1,2770
Mængde 50 g
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Specifik vægtfylde 1.596
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000g/L (25 °C)
Molekylvægt (g/mol) 168.04
Viskositet 1,65 mPa (20 °C)
Formel vægt 168.04
Procent renhed 99.9%
Grad Spektroskopi
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.