Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-propanol, 99,8%, til peptidsyntese, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10245231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10245231 100 mL Glasflaske 100ml
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10245231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 354861000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7858.33 DKK
    7069.65 DKK / 100ml
    Spare 788.68 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 920-66-1 | C3H2F6O | 168.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
CAS 920-66-1
CAS min % 99.75
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -4,0 °C
Tæthed 1.5960g/mL
Kogepunkt 59,0 °C
Flammepunkt >100 °C
Analyseprocentområde 99,8% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H2F6O
Lineær formel (CF3)2CHOH
Brydningsindeks 1,2740 til 1,2770
MDL nummer MFCD00011651
Mængde 100 mL
Rester efter fordampning 0,0005% maks.
Specifik vægtfylde 1.596
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000g/L (25 °C)
InChI nøgle BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 168.04
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
Viskositet 1,65 mPa (20 °C)
Formel vægt 168.04
Procent renhed 99.8%
Grad Til peptidsyntese
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.