Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methoxypropan, TRC
Artikelnummer. 30406524
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30406524 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30406524 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2910152.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-propane
CAS 13171-18-1
Molekylær formel C4 H4 F6 O
Mængde 2.5 g
Synonym 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane, Propane, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy- (9CI, ACI), 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane (ACI), Ether, methyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl (8CI), 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methyl ether, 1-(Trifluoromethyl)-2,2,2-trifluoroethyl methyl ether, 1-Methoxy-1-trifluoromethyl-2,2,2-trifluoroethane, 356mmzEβγ, Bis(trifluoromethyl)methyl methyl ether, Hexafluoroisopropyl methyl ether, HFE 356mmz, Iso-flurothyl, Isoindoklon, Methyl 1-(trifluoromethyl)-2,2,2-trifluoroethyl ether
InChI formel InChI=1S/C4H4F6O/c1-11-2(3(5,6)7)4(8,9)10/h2H,1H3
SMIL COC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-methoxypropan
Molekylvægt (g/mol) 182.06
Formel vægt 182.0166