Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methoxypropan, TRC
Artikelnummer. 30408072
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30408072 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30408072 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH291015100MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-propane
CAS 13171-18-1
Molekylær formel C4 H4 F6 O
Mængde 100 mg
Synonym 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane, Propane, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy- (9CI, ACI), 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane (ACI), Ether, methyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl (8CI), 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methyl ether, 1-(Trifluoromethyl)-2,2,2-trifluoroethyl methyl ether, 1-Methoxy-1-trifluoromethyl-2,2,2-trifluoroethane, 356mmzEβγ, Bis(trifluoromethyl)methyl methyl ether, Hexafluoroisopropyl methyl ether, HFE 356mmz, Iso-flurothyl, Isoindoklon, Methyl 1-(trifluoromethyl)-2,2,2-trifluoroethyl ether
InChI formel InChI=1S/C4H4F6O/c1-11-2(3(5,6)7)4(8,9)10/h2H,1H3
SMIL COC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-methoxypropan
Molekylvægt (g/mol) 182.06
Formel vægt 182.0166