Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methoxypropan, Mikromol™
Artikelnummer. 17904316
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17904316 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17904316 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3315.020100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methoxypropan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-propane
CAS 13171-18-1
Analyt- eller komponentnavne 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-propane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H4 F6 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 0Sevoflurane Related Compound B, Sevoflurane Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H4F6O/c1-11-2(3(5,6)7)4(8,9)10/h2H,1H3
SMIL COC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-methoxypropan
Molekylvægt (g/mol) 182.06
Mængde 100 mg
Formel vægt 182,0166 g/mol