Få mere at vide
1,1,1,3,11,13,13,13-oktachlorotridekan, TRC
Artikelnummer. 30008322
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008322 25 mg
30007197 5 mg
30007276 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008322 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO23361325MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 865306-24-7
Molekylær formel C13 H20 Cl8
Molekylvægt (g/mol) 459.92
Synonym Tridecane, 1,1,1,3,11,13,13,13-octachloro- (9CI, ACI), 1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecane (ACI)
IUPAC navn 1,1,1,3,11,13,13,13-oktachlorotridecane
SMIL ClC(CCCCCCCC(Cl)CC(Cl)(Cl)Cl)CC(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecane
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H20Cl8/c14-10(8-12(16,17)18)6-4-2-1-3-5-7-11(15)9-13(19,20)21/h10-11H,1-9H2
Formel vægt 455.9073