Få mere at vide
1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecane |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20Cl8/c14-10(8-12(16,17)18)6-4-2-1-3-5-7-11(15)9-13(19,20)21/h10-11H,1-9H2 |
| Formel vægt | 455.9073 |