Få mere at vide
1,1,1,3,10,11-Hexachloroundecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1,3,10,11-Hexachloroundecane |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18Cl6/c12-8-10(14)6-4-2-1-3-5-9(13)7-11(15,16)17/h9-10H,1-8H2 |
| Formel vægt | 359.954 |