Få mere at vide
1,1,1,2-Tetrachloroethane, TRC
Artikelnummer. 30180059
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180059 1 g
30179789 5 g
30180039 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180059 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2838801G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 630-20-6
Molekylær formel C2 H2 Cl4
Molekylvægt (g/mol) 167.85
Synonym 1,1,1,2-Tetrachloroethane, (Chloromethyl)trichloromethane, F 130a, HCC 130a, TCA, Tetrachloroethane
IUPAC navn 1,1,1,2-tetrachloroethane
SMIL ClCC(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,2-Tetrachloroethane
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H2Cl4/c3-1-2(4,5)6/h1H2
Formel vægt 165.8911