missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1,1,2-Tetrachloroethane-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1,2-Tetrachloroethane-D2 |
| CAS | 117164-18-8 |
| Molekylær formel | C2 D2 Cl4 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Ethane-1,1-d2, 1,2,2,2-tetrachloro- (ACI), 1,2,2,2-Tetrachloroethane-1,1-d2 (ACI), Ethane-1,1-d2, tetrachloro- (6 CI), 1,1,1,2-Tetrachloroethane-d2, 1,1,1,2-Tetrachloroethane-D2, 1,1,1,2-Tetrachloroethane-2,2-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H2Cl4/c3-1-2(4,5)6/h1H2/i1D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Cl)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1,1,1,2-tetrachloro-2,2-dideuterioethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.8616 |
| Formel vægt | 167.9036 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?