Få mere at vide
1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane |
| CAS | 40723-80-6 |
| Molekylær formel | C4H4F5I |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorobutyl iodide, 1-Iodo-3,3,4,4,4-pentafluorobutane, 2-(Perfluoroethyl)ethyl Iodide, 3,3,4,4,4-Pentafluorobutyl Iodide, 4-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane, Perfluoroethylethyl Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4F5I/c5-3(6,1-2-10)4(7,8)9/h1-2H2 |
| SMIL | CC/C=C\C\C=C/C/C=C\C\C=C/C/C=C\CCCC(=O)OCC1OC1 |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,2-pentafluoro-4-iodobutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.97 |
| Formel vægt | 273.9278 |