Få mere at vide
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane, 96%
Artikelnummer. 11317516
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317516 5 g 5g
11307516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11047.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 354-69-8 | C3H2F5I | 259.945 g/mol
1,1,1,2,2-pentafluor-3-iodpropan bruges til at fremstille 1,1,1,2,2-pentafluor-propan ved opvarmning. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,1,1,2,2-Pentafluor-3-iodpropan bruges til at fremstille 1,1,1,2,2-pentafluor-propan ved opvarmning. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Den er følsom over for lys. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 354-69-8
Molekylær formel C3H2F5I
Molekylvægt (g/mol) 259.945
MDL nummer MFCD00039405
InChI nøgle HENALDZJQYAUBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoropropyl iodide, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl iodide, propane, 1,1,1,2,2-pentafluoro-3-iodo, 1h,1h-pentafluoropropyl iodide, 1-iodo-2,2,3,3,3-pentafluoropropane, acmc-1cmxs, cf3cf2ch2i, 2,3,3,3-pentafluoropropyl iodide, 3-iodo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane, propane,1,1,2,2-pentafluoro-3-iodo
PubChem CID 67721
IUPAC navn 1,1,1,2,2-pentafluor-3-iodpropan
SMIL C(C(C(F)(F)F)(F)F)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane
Kogepunkt 70°C to 71°C
Brydningsindeks 1.373
Mængde 5 g
Beilstein 1700278
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 259.95
Procent renhed 96%