missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-9-iodo-nonane, TRC

Artikelnummer. 30449304
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449304 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT775085500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-9-iodo-nonane
CAS 89889-20-3
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C9H6F13I
Mængde 500 mg
Synonym 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoro-1-iodononane, Nonane','1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-9-iodo- (9CI','ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-9-iodononane (ACI), 3-Perfluorohexyl-1-iodopropane
InChI formel InChI=1S/C9H6F13I/c10-4(11,2-1-3-23)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-3H2
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCI
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-9-iodononane
Molekylvægt (g/mol) 488.03
Formel vægt 487.9307
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.