missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-9-iodo-nonane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-9-iodo-nonane |
| CAS | 89889-20-3 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C9H6F13I |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoro-1-iodononane, Nonane','1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-9-iodo- (9CI','ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-9-iodononane (ACI), 3-Perfluorohexyl-1-iodopropane |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6F13I/c10-4(11,2-1-3-23)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-3H2 |
| SMIL | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCI |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-9-iodononane |
| Molekylvægt (g/mol) | 488.03 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?