Få mere at vide
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-9-iodo-nonane, TRC
Artikelnummer. 30449760
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30449760 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30449760 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT775085100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-9-iodo-nonane
CAS 89889-20-3
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C9H6F13I
Mængde 100 mg
Synonym 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoro-1-iodononane, Nonane','1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-9-iodo- (9CI','ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-9-iodononane (ACI), 3-Perfluorohexyl-1-iodopropane
InChI formel InChI=1S/C9H6F13I/c10-4(11,2-1-3-23)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-3H2
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCI
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-9-iodononane
Molekylvægt (g/mol) 488.03
Formel vægt 487.9307
Procent renhed >95