missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-Pentacosafluoro-14-iodotetradecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-Pentacosafluoro-14-iodotetradecane |
| CAS | 30046-31-2 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C14 H4 F25 I |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodotetradecane, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro Iodotetradecane, 13H,13H,14H,14H-Perfluoro-14-iodotetradecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-Pentacosafluoro-14-iodotetradecane (ACI), 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorotetradecyl iodide, 1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl iodide, Perfluorolaurylethyl iodide, Tetradecane','1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-pentacosafluoro-14-iodo- (8CI','9CI','ACI), 1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl Iodide, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodotetradecane, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro Iodotetradecane, 13H,13H,14H,14H-Perfluoro-14-iodotetradecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-Pentacosafluoro-14-iodotetradecane (ACI), 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorotetradecyl iodide, 1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl iodide, Perfluorolaurylethyl iodide, Tetradecane','1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-pentacosafluoro-14-iodo- (8CI','9CI','ACI), 1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H4F25I/c15-3(16,1-2-40)4(17,18)5(19,20)6(21,22)7(23,24)8(25,26)9(27,28)10(29,30)11(31,32)12(33,34)13(35,36)14(37,38)39/h1-2H2 |
| SMIL | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-pentacosafluoro-14-iodotetradecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 774.046 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?