Få mere at vide
1,1',1'',1'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetrakis(propan-2-ol), 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31029698
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31029698 500 g
31023615 25 g
31025626 1 kg
31015575 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31029698 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD141769500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1',1'',1'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetrakis(propan-2-ol)
CAS 102-60-3
Molekylær formel C14H32N2O4
MDL nummer MFCD00004534
Mængde 500 g
SMIL CC(O)CN(CCN(CC(C)O)CC(C)O)CC(C)O
Molekylvægt (g/mol) 292.41
Procent renhed 98%