Få mere at vide
1,1'-[[(1,1-Dimethyl-ethyl)imino]bis[(2-hydroxypropan-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylen)]]-bis(3,3-diethylurea), Mikromol™
Artikelnummer. 17909184
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17909184 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17909184 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0128.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1,1'-[[(1,1-Dimethyl-ethyl)imino]bis[(2-hydroxypropan-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylen)]]-bis(3,3-diethylurea)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-[((1,1-Dimethyl-ethyl)imino]bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylene))]-bis(3,3-diethylurea)
CAS 2731998-00-6
Analyt- eller komponentnavne 1,1'-[((1,1-Dimethyl-ethyl)imino]bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylene))]-bis(3,3-diethylurea)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C36 H55 N5 O8
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Celiprolol Hydrochloride Imp. E (EP), Celiprolol Imp. E (EP), 1,1'-[[(1,1-Dimethyl-ethyl)imino]bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]-bis(3,3-diethylurea), Celiprolol Hydrochloride Impurity E, Celiprolol Impurity E
InChI formel InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
SMIL CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(OCC(O)CN(CC(O)COc2ccc(NC(=O)N(CC)CC)cc2C(=O)C)C(C)(C)C)c(c1)C(=O)C
IUPAC navn 3-[3-acetyl-4-[3-[[3-[2-acetyl-4-(diethylcarbamoylamino)fenoxy]-2-hydroxypropyl]-tert-butylamino]-2-hydroxypropoxy]fenyl]-1,1-diethylurea
Molekylvægt (g/mol) 685.85
Mængde 25 mg
Formel vægt 685,4051 g/mol