Få mere at vide
RETSCH 1.0353 Bundsigte i rustfrit stål til SM 200 skæreværker
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
500μ m
750μ m
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 750μ m |
| Type | Bundsigte |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | SM 200 skæremølle |