Få mere at vide
RETSCH 1.0353 Bundsigte i rustfrit stål til SM 200 skæreværker
Artikelnummer. 11964322 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
500μ m
750μ m
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11964322
Brand: RETSCH 03.647.0327
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 750μ m
Type Bundsigte
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) SM 200 skæremølle