Få mere at vide
Thermo Scientific™ 0129 Diske
Artikelnummer. p-8436008
Koncentration:
150μ g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10076142
Brand: Thermo Scientific™ DD0015T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Differentier Vibrios fra andre Gram-negative stænger ved hjælp af disse diagnostiske diske.
Differentier vibrioer fra andre gramnegative stænger ved hjælp af Thermo Scientific™ Oxoid™ 0129 Diske. Testen udnytter følsomheden af vibrioer over for det statiske vibriomiddel 0129 (2,4-Diamino-6,7-di-iso-propylpteridinphosphat) 1 . 0129-skiver er af stor værdi til at differentiere vibrioer fra andre gramnegative stænger og især fra aeromonads, som er karakteristisk resistente over for 0129. Graden af følsomhed af vibrioer over for 0129 kan også bruges som et diagnostisk træk ved differentiering af Vibrio -arter.
50 diske/patron.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Koncentration 150μ g
Detekterbare analytter Vibrio arter, Gram-negative stænger
Format Disk, Patron
Type O129 Disk
Emballagetype 50 diske/patron
Mængde 150 μg