Få mere at vide
Thermo Scientific™ 0129 Diske
Artikelnummer. 10076142
Skift visning
Koncentration:
150μ g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Koncentration Pakningsstørrelse
10076142 150μ g Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10076142 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DD0015T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.48 DKK
    300.26 DKK / Pakke med 50
    Spare 28.22 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Differentier Vibrios fra andre Gram-negative stænger ved hjælp af disse diagnostiske diske.
Differentier vibrioer fra andre gramnegative stænger ved hjælp af Thermo Scientific™ Oxoid™ 0129 Diske. Testen udnytter følsomheden af vibrioer over for det statiske vibriomiddel 0129 (2,4-Diamino-6,7-di-iso-propylpteridinphosphat) 1 . 0129-skiver er af stor værdi til at differentiere vibrioer fra andre gramnegative stænger og især fra aeromonads, som er karakteristisk resistente over for 0129. Graden af følsomhed af vibrioer over for 0129 kan også bruges som et diagnostisk træk ved differentiering af Vibrio -arter.
50 diske/patron.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Koncentration 150μ g
Detekterbare analytter Vibrio arter, Gram-negative stænger
Format Disk, Patron
Type O129 Disk
Emballagetype 50 diske/patron
Mængde 150 μg