Få mere at vide
Thermo Scientific™ 0,85 % saltvandsopløsning
Artikelnummer. p-7113337
Mængde:
10 x 500 mL
200/Pk.
24/Pk.
Fyld vægt:
10.0g + 0.3g
3.0g + 0.3g
3.0g - 3.3g
500-504g
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 24
Artikelnummer. 12608697
Brand: Thermo Scientific™ BO0334B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør prøvefortynding i kvalitative procedurer i mikrobielle applikationer med denne isotoniske saltopløsning.
Udfør prøvefortynding i kvalitative procedurer i mikrobielle applikationer med isotonisk Thermo Scientific™ Oxoid™ 0,85 % saltvandsopløsning. Natriumchlorid i en koncentration på 0,9 % opretholder den osmotiske balance i mediet og bevarer derved cellemorfologi og integritet. Opløsningen interfererer ikke med nogen biokemisk reaktion og/eller antibiotisk modtagelighedstest. Det anbefales af Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) til fremstilling af bakteriesuspensioner, der bruges til følsomhedstestning. 1,2
Use 0.85% Saline Solution for carrying out dilutions of different samples.
  • Provides osmotic protection for microbial cells during qualitative procedures.
  • Recommended by various authors and manufacturers for preparing test suspensions of organisms to help maintain bacterial cell integrity and viability.3
  • Ready-to-use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Colorless, clear
Indhold og opbevaring 2 to 25°C
Oversigt 0.85% Saline Solution
Format Bijou bottles
Fremstillingsoprindelse United Kingdom
Produkttype Solution
Fyld vægt 3.0g + 0.3g
Emballagetype Twenty four bijou bottles with plastic screw cap closures in a box
Mængde 24/Pk.