Få mere at vide
Thermo Scientific™ 0,85 % saltvandsopløsning
Beskrivelse
Udfør prøvefortynding i kvalitative procedurer i mikrobielle applikationer med isotonisk Thermo Scientific™ Oxoid™ 0,85 % saltvandsopløsning. Natriumchlorid i en koncentration på 0,9 % opretholder den osmotiske balance i mediet og bevarer derved cellemorfologi og integritet. Opløsningen interfererer ikke med nogen biokemisk reaktion og/eller antibiotisk modtagelighedstest. Det anbefales af Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) til fremstilling af bakteriesuspensioner, der bruges til følsomhedstestning. 1,2
- Giver osmotisk beskyttelse til mikrobielle celler under kvalitative procedurer.
- Anbefalet af forskellige forfattere og producenter til fremstilling af testsuspensioner af organismer for at hjælpe med at opretholde bakteriel celleintegritet og levedygtighed. 3
- Klar til brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs, klar |
| Indhold og opbevaring | 2 til 25 °C |
| Oversigt | 0,85 % saltvandsopløsning |
| Format | Universal flasker |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Løsning |
| Fyld vægt | 10.0g + 0.3g |
| Emballagetype | Fireogtyve universalflasker med skruelåg i en æske |
| Mængde | 24/Pk. |