Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter
Artikelnummer. 15320705 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
12 x 75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15320705 12 x 75 mm Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15320705 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5825747003
Forventet forsendelse: 26-10-2026
  • Til 27 rundbundede rør 5 mL FACS
  • Til Rotor S-4-104
  • Rotor S-4x1000 runde skovle og Rotor S-4x750
  • 2 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Volumen 12 x 75 mm