Få mere at vide
Sharpsafe™ 0,6 L Sharps beholder
Artikelnummer. 17601695
Skift visning
Lukketype:
Kronbladsåbning
Ryd åbning
Lukningsfarve:
Gul
Lilla
Orange
Sort
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Lukningsfarve
17601695 Ryd åbning Orange
17691685 Kronbladsåbning Sort
17611695 Ryd åbning Lilla
17621695 Ryd åbning Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17601695 Leverandør Sharpsafe™ Leverandørnr. 51502410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.95 DKK
    19.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.33 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
VernaCare 5. generation Sharpsafe™ beholdere er fremstillet ved hjælp af vores genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk, hvilket giver en sikker og bæredygtig løsning på dine behov for affaldshåndtering af skarpe genstande.
  • Verdens første bæredygtige engangsbeholder til skarpe genstande på markedet.
  • 0,6 literen er designet til brug i samfundsmiljøer og passer fint i en taske eller lomme. 0,6 literen er specifikt formet til at indeholde den maksimale mængde skarpe genstande på den minimale plads.
  • Flip-toplåget kombinerer sikkerhed med brugervenlighed, mens den endelige låsefunktion sikrer total sikkerhed under transport til endelig bortskaffelse. Vores 0,6 liter Sharpsafe™ beholdere er specielt designet til at muliggøre sikker bortskaffelse af klinisk skarpe genstande og minimere risikoen for tilknyttede skader. Designet af vores produkter demonstrerer vores bevidst designede funktioner for at sikre vores brugeres sikkerhed. Den midlertidige og endelige lukning giver sikkerhed, når beholderen er i brug, og at der ikke kan tilføjes mere affald, når den endelige lukning er aktiveret, hvilket forhindrer potentielt spild og overfyldning.
  • Beholderne er designet med en stærk stiv krop og lavet af robust genbrugsmateriale af høj kvalitet, der forhindrer skarpe indtrængning gennem beholderens væg.
  • Egenskaber og fordele
  • Fremstillet af genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk
  • Halvgennemsigtigt låg - indholdet er synligt, når det er fyldt.
  • Flip top låg til midlertidig og endelig lukning
  • Valg af åbninger: Ikke-retur‘ kronblad’ åbning, åbning til fjernelse af skalpelblad, fjernelse af insulinpennåle har en uhindret åbning til store sprøjter og holdere til blodopsamlingsrør
  • In-mold label: tilbyder permanent revisionsspor, som ikke kan fjernes.
  • Klasseledende lækagemodstand
  • Overholder nedenstående standarder
  • ISO23907-1:2019
  • UN3291
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.6 L
Certificeringer/compliance UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291
Lukketype Ryd åbning
Lukningsfarve Orange
Farve Grå
Dimensioner (L x B x H) 450 x 530 x 455 mm
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af klinisk skarphed
Produkttype Sharps Container