Få mere at vide
Gilac™ 0,6 L inhalator
Artikelnummer. 17968571
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Artikelnummer. Sterilitet
17968571 Ikke steril
1 options
Artikelnummer. 17968571 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G113321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.32 DKK
    33.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.75 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
0,6 L Inhalator er en meget ergonomisk inhalator. Nem at opbevare takket være den aftagelige ansigtsmaske, der skal placeres i skålen.
  • Ergonomisk design.
  • Spar plads: Aftagelig ansigtsmaske, der skal opbevares i skålen.
  • 0,6 L volumen til perfekt inhalationssession.
  • Passer til enhver ansigtsform.
  • Undersøgt produktergonomi sikrer optimal rengøring.
Tekniske data
Produkttype Inhalator
Farve Hvid
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Volumen (engelsk) 20,3 oz.
Volumen (metrisk) 0.6 L