Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ravgule mikroreagensglas med skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16265610 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Bund form:
Ikke nederdel
Konisk
Med krave
Lukketype:
Ikke inkluderet
Påsat hætte
Skruehætte med O-ring (umonteret)
Skruelåg med O-ring (medfølger)
Emballage:
50 rør og påsatte låg/pose
50 rør/pose, 10 poser/enhed, 10 enheder/kasse; 500 kapsler/pose/enhed
500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 5000
Artikelnummer. 16265610
Brand: Thermo Scientific™ 3472ANK
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ren beskyttelse: Forbered, overfør og opbevar prøver sikkert med Thermo Scientific mikroreagensglas med skruelåg. Tilgængelig i flere volumener, emballagemuligheder og rene krav.
Thermo Scientific™ mikroreagensglas med skruelåg, robust design og materialevalg er velegnede til arbejde med biologiske produkter og har mange funktioner, herunder ultraklare rør med udvendigt gevind og UV-beskyttende ravgule reagensglas. Der er valgmuligheder med eller uden selvstændig bund med krave, reagensglas uden eller med rifler til enhåndsbetjening, i størrelserne 0,5 ml, 1,5 ml og 2,0 ml, og mulighed for flerfarvede hætter, med eller uden fastgjorte stropper. Skruehætte Hætter til mikroreagensglas har et holdbart design med en O-ring, der hjælper med at forhindre lækager under krævende forhold.
  • Ikke-steril er fri for RNAse/Dnase, DNA, pyrogen& endotoksin
  • Steril E-Beam er fri for Rnase/Dnase, DNA, pyrogen, endotoxin, ATP, PCR-inhibitor
  • Emballage er skræddersyet til at opfylde brede krav. Reagensglassene pakkes med og uden hætter, hætterne sættes på eller tages af, placeres i en enkelt pose, og dobbeltposer til renrumsmiljøer fås efter anmodning.
  • 100 % ny polypropylenharpiks, der er specielt udvalgt til høj klarhed og biologiske anvendelser
  • O-ringens design, tykkelse og materialevalg er blevet optimeret for at give beskyttende egenskaber for maksimal tætningsevne, biologisk interaktion og temperaturkapacitet. Den sorte O-ring er lavet af EPDM
  • Kompatibel med automatiserede systemer. Uanset om automaten bruges til påfyldning, lukning eller mærkning, er produktet designet til at modstå høje momenttryk i forbindelse med automatisering. Produktdesign hjælper med at løse almindelige automatiserede problemer som: Revner i sprækker, fastklemning af indføringsskål, over-/underdrejede hætter og krydsgevind
  • Volumenområde på 0,5, 1,5 og 2,0 ml
  • Reagensglassets farve Man kan vælge mellem en naturlig farve med ultrahøj klarhed eller ravgule, som giver ultraviolet (UV) beskyttelse med 1,22 % transmittans mellem 220 og 500 nm
  • Standard eller fastgjort hætte. Alle fås i en regnbue af farver. Besøg produktsiden for hætten for yderligere information
  • Riflet reagensglas har mulighed for at låse reagensglasset fast i specialstativer, så det kun skal bruges én gang
  • Ikke riflede reagensglas ideel til automatisering og mærkning, hvor reagensglassene er helt fri for enhver form for mærkning
  • Krave eller selvstående reagensglas kan stå oprejst af sig selv. Ingen stativ påkrævet
  • Koniske reagensglas kræver et stativ til at støtte dem i opretstående position
  • Lav nukleinsyre og proteinbinding & lav enzymhæmning er egenskaber, som harpiksudvælgelsen har
  • RCF spænder fra 18.000 til 25.000 xg
  • Temperaturområde -80°C til +95°C Korttidsopbevaring i -80°C, -20°C, tøris og våd is. Korttidsopbevaring i dampfase LN 2. Velegnet til en hurtig dip flash-frysning i LN 2
  • Vandbad kompatibel op til +95°C
Bemærk:
For skruelåg, se kat. nr. 3471AS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Farve Ravgul
Materiale Polypropylen (ny)
Inkluderer NonKnurl
Emballage 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose.
Temperaturområde (metrisk) Kølelager: -80° til +95 °C. Flydende kvælstof: Kortvarig dampfase og hurtig lynfrysning acceptabelt, anbefales ikke til LN2-opbevaring under vand
Rene krav Ikke-steril Fri for: Rnase/Dnase, humant og muse-DNA, pyrogen og endotoksin, ATP, PCR-inhibitor
UV-modstand (UV) Ultraviolet beskyttelse gns. 1,22 % transmittans mellem 220 og 500 nm
Bindende Ejendom Lav nukleinsyre- og proteinbinding og lav enzymhæmning
Maks. Moment Manuelt/hånddrejningsmoment: Standard: 0,125 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm til 28,24 Ncm. Automatiseret/standard for robotmoment: 1.312 lbsf.in til 2.5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm til 28,24 Ncm
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Skruehætte med O-ring (umonteret)
Egnet til formålet PCR-klar
Bund form Med krave
Maks. RCF 25,000 x g
Produkttype Mikrorør med skruelåg
Vis mere Vis mindre
† Underlagt Thermo Fisher Scientifics begrænsede standardgaranti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.
Mikroreagensglas og hætter med skruelåg anbefales ikke til autoklavering. Sterile muligheder tilgængelige.
Ikke beregnet til at nedsænke og opbevare i flydende fase LN 2.