Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ravgule mikroreagensglas med skruelåg
Artikelnummer. 16245530
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Bund form | Lukketype | Egnet til formålet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16245530 | 0,5 ml | Med krave | Ikke inkluderet | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16265610 | 0,5 ml | Med krave | Skruehætte med O-ring (umonteret) | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16245550 | 0,5 ml | Med krave | Påsat hætte | Steril& PCR-klar | - |
| 16255530 | 0,5 ml | Med krave | Ikke inkluderet | Steril& PCR-klar | - |
| 16265540 | 0,5 ml | Ikke nederdel | Ikke inkluderet | PCR-klar | - |
| 16225540 | 0,5 ml | Ikke nederdel | Skruehætte med O-ring (umonteret) | PCR-klar | - |
| 16205540 | 0,5 ml | Ikke nederdel | Påsat hætte | Steril& PCR-klar | - |
| 16275540 | 0,5 ml | Ikke nederdel | Ikke inkluderet | Steril& PCR-klar | - |
| 16235530 | 0,5 ml | Med krave | Ikke inkluderet | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 10061982 | 0,5 ml | Med krave | Skruehætte med O-ring (umonteret) | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 10193672 | 0,5 ml | Med krave | Påsat hætte | Steril& PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16265530 | 0,5 ml | Med krave | Ikke inkluderet | Steril& PCR-klar | - |
| 16275550 | 1,5 ml | Ikke nederdel | Ikke inkluderet | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16225550 | 1,5 ml | Ikke nederdel | Skruehætte med O-ring (umonteret) | PCR-klar | - |
| 16245540 | 1,5 ml | Ikke nederdel | Påsat hætte | Steril& PCR-klar | - |
| 16285550 | 1,5 ml | Ikke nederdel | Ikke inkluderet | Steril& PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16285610 | 1,5 ml | Med krave | Ikke inkluderet | PCR-klar | - |
| 10501473 | 1,5 ml | Med krave | Skruehætte med O-ring (umonteret) | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 10778754 | 1,5 ml | Med krave | Påsat hætte | Steril& PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16295610 | 1,5 ml | Med krave | Ikke inkluderet | Steril& PCR-klar | - |
| 16265550 | 1,5 ml | Ikke nederdel | Ikke inkluderet | PCR-klar | - |
| 10463372 | 1,5 ml | Ikke nederdel | Skruehætte med O-ring (umonteret) | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 10463182 | 1,5 ml | Ikke nederdel | Påsat hætte | Steril& PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16295550 | 1,5 ml | Ikke nederdel | Ikke inkluderet | Steril& PCR-klar | - |
| 16245620 | 2 ml | Med krave | Ikke inkluderet | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16215620 | 2 ml | Med krave | Skruehætte med O-ring (umonteret) | PCR-klar | - |
| 16265560 | 2 ml | Med krave | Påsat hætte | Steril& PCR-klar | - |
| 16255620 | 2 ml | Med krave | Ikke inkluderet | Steril& PCR-klar | - |
| 16295560 | 2 ml | Ikke nederdel | Ikke inkluderet | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16245560 | 2 ml | Ikke nederdel | Skruehætte med O-ring (umonteret) | PCR-klar | - |
| 16205550 | 2 ml | Ikke nederdel | Påsat hætte | Steril& PCR-klar | - |
| 16205570 | 2 ml | Ikke nederdel | Ikke inkluderet | Steril& PCR-klar | - |
| 16235620 | 2 ml | Med krave | Ikke inkluderet | PCR-klar | - |
| 10246122 | 2 ml | Med krave | Skruehætte med O-ring (umonteret) | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 11868342 | 2 ml | Med krave | Påsat hætte | Steril& PCR-klar | Pakke med 500 |
| 16265620 | 2 ml | Med krave | Ikke inkluderet | Steril& PCR-klar | - |
| 16285560 | 2 ml | Ikke nederdel | Ikke inkluderet | PCR-klar | - |
| 10473372 | 2 ml | Ikke nederdel | Skruehætte med O-ring (umonteret) | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 10245742 | 2 ml | Ikke nederdel | Påsat hætte | Steril& PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16215570 | 2 ml | Med krave | Ikke inkluderet | Steril& PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 10032232 | 0,5 ml | Konisk | Skruehætte med O-ring (umonteret) | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 10104062 | 0,5 ml | Konisk | Skruelåg med O-ring (medfølger) | Steril& PCR-klar | Pakke med 5000 |
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28170" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
Thermo Scientific™ mikroreagensglas med skruelåg, robust design og materialevalg er velegnede til arbejde med biologiske produkter og har mange funktioner, herunder ultraklare rør med udvendigt gevind og UV-beskyttende ravgule reagensglas. Der er valgmuligheder med eller uden selvstændig bund med krave, reagensglas uden eller med rifler til enhåndsbetjening, i størrelserne 0,5 ml, 1,5 ml og 2,0 ml, og mulighed for flerfarvede hætter, med eller uden fastgjorte stropper. Skruehætte Hætter til mikroreagensglas har et holdbart design med en O-ring, der hjælper med at forhindre lækager under krævende forhold.
Bemærk: For skruelåg, se kat. nr. 3471AS.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Polypropylen (ny) |
| Inkluderer | NonKnurl |
| Emballage | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. |
| Temperaturområde (metrisk) | Kølelager: -80° til +95 °C. Flydende kvælstof: Kortvarig dampfase og hurtig lynfrysning acceptabelt, anbefales ikke til LN2-opbevaring under vand |
| Rene krav | Ikke-steril Fri for: Rnase/Dnase, humant og muse-DNA, pyrogen og endotoksin, ATP, PCR-inhibitor |
| UV-modstand | (UV) Ultraviolet beskyttelse gns. 1,22 % transmittans mellem 220 og 500 nm |
| Bindende Ejendom | Lav nukleinsyre- og proteinbinding og lav enzymhæmning |
| Maks. Moment | Manuelt/hånddrejningsmoment: Standard: 0,125 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm til 28,24 Ncm. Automatiseret/standard for robotmoment: 1.312 lbsf.in til 2.5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm til 28,24 Ncm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Nej |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Egnet til formålet | PCR-klar |
| Bund form | Med krave |
| Maks. RCF | 18,000 x g |
| Produkttype | Mikrorør med skruelåg |
| Vis mere Vis mindre |
† Underlagt Thermo Fisher Scientifics begrænsede standardgaranti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.
Mikroreagensglas og hætter med skruelåg anbefales ikke til autoklavering. Sterile muligheder tilgængelige.
Ikke beregnet til at nedsænke og opbevare i flydende fase LN 2.