Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ravgule mikroreagensglas med skruelåg
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Beskrivelse
Thermo Scientific™ mikroreagensglas med skruelåg, robust design og materialevalg er velegnede til arbejde med biologiske produkter og har mange funktioner, herunder ultraklare rør med udvendigt gevind og UV-beskyttende ravgule reagensglas. Der er valgmuligheder med eller uden selvstændig bund med krave, reagensglas uden eller med rifler til enhåndsbetjening, i størrelserne 0,5 ml, 1,5 ml og 2,0 ml, og mulighed for flerfarvede hætter, med eller uden fastgjorte stropper. Skruehætte Hætter til mikroreagensglas har et holdbart design med en O-ring, der hjælper med at forhindre lækager under krævende forhold.
- Ikke-steril er fri for RNAse/Dnase, DNA, pyrogen& endotoksin
- Steril E-Beam er fri for Rnase/Dnase, DNA, pyrogen, endotoxin, ATP, PCR-inhibitor
- Emballage er skræddersyet til at opfylde brede krav. Reagensglassene pakkes med og uden hætter, hætterne sættes på eller tages af, placeres i en enkelt pose, og dobbeltposer til renrumsmiljøer fås efter anmodning.
- 100 % ny polypropylenharpiks, der er specielt udvalgt til høj klarhed og biologiske anvendelser
- O-ringens design, tykkelse og materialevalg er blevet optimeret for at give beskyttende egenskaber for maksimal tætningsevne, biologisk interaktion og temperaturkapacitet. Den sorte O-ring er lavet af EPDM
- Kompatibel med automatiserede systemer. Uanset om automaten bruges til påfyldning, lukning eller mærkning, er produktet designet til at modstå høje momenttryk i forbindelse med automatisering. Produktdesign hjælper med at løse almindelige automatiserede problemer som: Revner i sprækker, fastklemning af indføringsskål, over-/underdrejede hætter og krydsgevind
- Volumenområde på 0,5, 1,5 og 2,0 ml
- Reagensglassets farve Man kan vælge mellem en naturlig farve med ultrahøj klarhed eller ravgule, som giver ultraviolet (UV) beskyttelse med 1,22 % transmittans mellem 220 og 500 nm
- Standard eller fastgjort hætte. Alle fås i en regnbue af farver. Besøg produktsiden for hætten for yderligere information
- Riflet reagensglas har mulighed for at låse reagensglasset fast i specialstativer, så det kun skal bruges én gang
- Ikke riflede reagensglas ideel til automatisering og mærkning, hvor reagensglassene er helt fri for enhver form for mærkning
- Krave eller selvstående reagensglas kan stå oprejst af sig selv. Ingen stativ påkrævet
- Koniske reagensglas kræver et stativ til at støtte dem i opretstående position
- Lav nukleinsyre og proteinbinding & lav enzymhæmning er egenskaber, som harpiksudvælgelsen har
- RCF spænder fra 18.000 til 25.000 xg
- Temperaturområde -80°C til +95°C Korttidsopbevaring i -80°C, -20°C, tøris og våd is. Korttidsopbevaring i dampfase LN 2. Velegnet til en hurtig dip flash-frysning i LN 2
- Vandbad kompatibel op til +95°C
Bemærk:
For skruelåg, se kat. nr. 3471AS.
Tekniske data
Specifications
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Polypropylen (ny) |
| Inkluderer | NonKnurl |
| Emballage | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. |
| Temperaturområde (metrisk) | Kølelager: -80° til +95 °C. Flydende kvælstof: Kortvarig dampfase og hurtig lynfrysning acceptabelt, anbefales ikke til LN2-opbevaring under vand |
| Rene krav | Ikke-steril Fri for: Rnase/Dnase, humant og muse-DNA, pyrogen og endotoksin, ATP, PCR-inhibitor |
| UV-modstand | (UV) Ultraviolet beskyttelse gns. 1,22 % transmittans mellem 220 og 500 nm |
| Bindende Ejendom | Lav nukleinsyre- og proteinbinding og lav enzymhæmning |
| Show More |
† Underlagt Thermo Fisher Scientifics begrænsede standardgaranti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.
Mikroreagensglas og hætter med skruelåg anbefales ikke til autoklavering. Sterile muligheder tilgængelige.
Ikke beregnet til at nedsænke og opbevare i flydende fase LN 2.