Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ravgule mikroreagensglas med skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16205550 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Bund form:
Ikke nederdel
Konisk
Med krave
Lukketype:
Ikke inkluderet
Påsat hætte
Skruehætte med O-ring (umonteret)
Skruelåg med O-ring (medfølger)
Emballage:
50 rør og påsatte låg/pose
50 rør/pose, 10 poser/enhed, 10 enheder/kasse; 500 kapsler/pose/enhed
500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 5000
Artikelnummer. 16205550
Brand: Thermo Scientific™ 3463ANK
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ren beskyttelse: Forbered, overfør og opbevar prøver sikkert med Thermo Scientific mikroreagensglas med skruelåg. Tilgængelig i flere volumener, emballagemuligheder og rene krav.
Thermo Scientific™ mikroreagensglas med skruelåg, robust design og materialevalg er velegnede til arbejde med biologiske produkter og har mange funktioner, herunder ultraklare rør med udvendigt gevind og UV-beskyttende ravgule reagensglas. Der er valgmuligheder med eller uden selvstændig bund med krave, reagensglas uden eller med rifler til enhåndsbetjening, i størrelserne 0,5 ml, 1,5 ml og 2,0 ml, og mulighed for flerfarvede hætter, med eller uden fastgjorte stropper. Skruehætte Hætter til mikroreagensglas har et holdbart design med en O-ring, der hjælper med at forhindre lækager under krævende forhold.
Bemærk: For skruelåg, se kat. nr. 3471AS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Farve Ravgul
Materiale Polypropylen (ny)
Inkluderer NonKnurl
Emballage 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose.
Temperaturområde (metrisk) Kølelager: -80° til +95 °C. Flydende kvælstof: Kortvarig dampfase og hurtig lynfrysning acceptabelt, anbefales ikke til LN2-opbevaring under vand
Rene krav Steril elektronstråle, SAL 10 -6 Fri for: Rnase/Dnase, humant og muse-DNA, pyrogen, endotoksin, biobelastning, ATP & PCR-inhibitor
UV-modstand (UV) Ultraviolet beskyttelse gns. 1,22 % transmittans mellem 220 og 500 nm
Bindende Ejendom Lav nukleinsyre- og proteinbinding og lav enzymhæmning
Maks. Moment Manuelt/hånddrejningsmoment: Standard: 0,125 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm til 28,24 Ncm. Automatiseret/standard for robotmoment: 1.312 lbsf.in til 2.5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm til 28,24 Ncm
Sterilitet Steril
Uddannet Nej
Lukketype Påsat hætte
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Bund form Ikke nederdel
Maks. RCF 20,000 x g
Produkttype Mikrorør med skruelåg
Vis mere Vis mindre
† Underlagt Thermo Fisher Scientifics begrænsede standardgaranti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.
Mikroreagensglas og hætter med skruelåg anbefales ikke til autoklavering. Sterile muligheder tilgængelige.
Ikke beregnet til at nedsænke og opbevare i flydende fase LN 2.