Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ravgule mikroreagensglas med skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10501473 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Bund form:
Ikke nederdel
Konisk
Med krave
Lukketype:
Ikke inkluderet
Påsat hætte
Skruehætte med O-ring (umonteret)
Skruelåg med O-ring (medfølger)
Egnet til formålet:
PCR-klar
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 5000
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Bund form Lukketype Egnet til formålet unitSize
10501473 1,5 ml Med krave Skruehætte med O-ring (umonteret) PCR-klar Pakke med 5000
16245530 0,5 ml Med krave Ikke inkluderet PCR-klar Pakke med 5000
16265610 0,5 ml Med krave Skruehætte med O-ring (umonteret) PCR-klar Pakke med 5000
16245550 0,5 ml Med krave Påsat hætte Steril& PCR-klar -
16255530 0,5 ml Med krave Ikke inkluderet Steril& PCR-klar -
16265540 0,5 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet PCR-klar -
16225540 0,5 ml Ikke nederdel Skruehætte med O-ring (umonteret) PCR-klar -
16205540 0,5 ml Ikke nederdel Påsat hætte Steril& PCR-klar -
16275540 0,5 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet Steril& PCR-klar -
16235530 0,5 ml Med krave Ikke inkluderet PCR-klar Pakke med 5000
10061982 0,5 ml Med krave Skruehætte med O-ring (umonteret) PCR-klar Pakke med 5000
10193672 0,5 ml Med krave Påsat hætte Steril& PCR-klar Pakke med 5000
16265530 0,5 ml Med krave Ikke inkluderet Steril& PCR-klar -
16275550 1,5 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet PCR-klar Pakke med 5000
16225550 1,5 ml Ikke nederdel Skruehætte med O-ring (umonteret) PCR-klar -
16245540 1,5 ml Ikke nederdel Påsat hætte Steril& PCR-klar -
16285550 1,5 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet Steril& PCR-klar Pakke med 5000
16285610 1,5 ml Med krave Ikke inkluderet PCR-klar -
10778754 1,5 ml Med krave Påsat hætte Steril& PCR-klar Pakke med 5000
16295610 1,5 ml Med krave Ikke inkluderet Steril& PCR-klar -
16265550 1,5 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet PCR-klar -
10463372 1,5 ml Ikke nederdel Skruehætte med O-ring (umonteret) PCR-klar Pakke med 5000
10463182 1,5 ml Ikke nederdel Påsat hætte Steril& PCR-klar Pakke med 5000
16295550 1,5 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet Steril& PCR-klar -
16245620 2 ml Med krave Ikke inkluderet PCR-klar Pakke med 5000
16215620 2 ml Med krave Skruehætte med O-ring (umonteret) PCR-klar -
16265560 2 ml Med krave Påsat hætte Steril& PCR-klar -
16255620 2 ml Med krave Ikke inkluderet Steril& PCR-klar -
16295560 2 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet PCR-klar Pakke med 5000
16245560 2 ml Ikke nederdel Skruehætte med O-ring (umonteret) PCR-klar -
16205550 2 ml Ikke nederdel Påsat hætte Steril& PCR-klar -
16205570 2 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet Steril& PCR-klar -
16235620 2 ml Med krave Ikke inkluderet PCR-klar -
10246122 2 ml Med krave Skruehætte med O-ring (umonteret) PCR-klar Pakke med 5000
11868342 2 ml Med krave Påsat hætte Steril& PCR-klar Pakke med 500
16265620 2 ml Med krave Ikke inkluderet Steril& PCR-klar -
16285560 2 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet PCR-klar -
10473372 2 ml Ikke nederdel Skruehætte med O-ring (umonteret) PCR-klar Pakke med 5000
10245742 2 ml Ikke nederdel Påsat hætte Steril& PCR-klar Pakke med 5000
16215570 2 ml Med krave Ikke inkluderet Steril& PCR-klar Pakke med 5000
10032232 0,5 ml Konisk Skruehætte med O-ring (umonteret) PCR-klar Pakke med 5000
10104062 0,5 ml Konisk Skruelåg med O-ring (medfølger) Steril& PCR-klar Pakke med 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 options
Artikelnummer. 10501473 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3474A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ren beskyttelse: Forbered, overfør og opbevar prøver sikkert med Thermo Scientific mikroreagensglas med skruelåg. Tilgængelig i flere volumener, emballagemuligheder og rene krav.
Thermo Scientific™ mikroreagensglas med skruelåg, robust design og materialevalg er velegnede til arbejde med biologiske produkter og har mange funktioner, herunder ultraklare rør med udvendigt gevind og UV-beskyttende ravgule reagensglas. Der er valgmuligheder med eller uden selvstændig bund med krave, reagensglas uden eller med rifler til enhåndsbetjening, i størrelserne 0,5 ml, 1,5 ml og 2,0 ml, og mulighed for flerfarvede hætter, med eller uden fastgjorte stropper. Skruehætte Hætter til mikroreagensglas har et holdbart design med en O-ring, der hjælper med at forhindre lækager under krævende forhold.
Design af reagensglas til mikrocentrifuge med skruelåg
  • Reagensglassene er designet med koniske bunde, der giver mulighed for mere komplet prøveudtagning
  • Skruelåg med O-ringe beskytter mod lækage ved at danne en positiv forsegling mod reagensglassets kant
  • Fastgjorte skruelåg forbliver fastgjort til reagensglasset, men kan drejes helt rundt af praktiske årsager. Det fastgjorte skruelåg er løsningen, når det er vigtigt at bevare det samme låg med det samme reagensglas
  • Reagensglas fås i ravgul for at beskytte dine værdifulde lysfølsomme prøver; ravgule reagensglas sælges med et matchende ravgult skruelåg.
  • Gradueringsmærker på reagensglasset til mikrocentrifuge giver mulighed for effektiv prøvereference
  • Udvendige ribber på de fritstående reagensglas til mikrocentrifuge giver mulighed for enhåndsåbning og lukning, når de placeres i stativer med takkede huller
  • Skruehætter Reagensglas til mikrocentrifuger fungerer med mange automatiserede systemer
  • O-ringen er fremstillet af en holdbar ethylen-polypropylen-dimonomerforbindelse
Højeste kvalitet
  • Disse reagensglas til mikrocentrifuger er fremstillet af ny polypropylen og sikrer prøvens integritet og sikkerhed under kogning, frysning og centrifugering
  • Ikke-sterilt produkt er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, endotoxin, pyrogen og PCR-inhibitorer.
Valg af farve/emballage
  • Der findes en række forskellige emballagemuligheder, der hjælper med at kontrollere kontaminering i laboratoriet; ikke-steril emballage i individuelt forseglede poser med 50 reagensglas for at beskytte reagensglassene mod krydskontaminering
  • Det sterile produkt emballeres med hætterne skruet på reagensglassene
  • Ikke-sterile reagensglas er pakket i individuelt forseglede poser á 50 for at beskytte mod krydskontaminering
  • Standard skruelåg Farvemuligheder er: Blå, grøn, orange, rød, gul og blandet for at hjælpe med visuel identifikation af prøver; naturligt fastgjort skruelåg med O-ring kan købes separat.
Anbefalet til:
Daglig laboratoriebrug inklusive centrifugering og kortere prøveopbevaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Farve Ravgul
Materiale Polypropylen (ny)
Inkluderer Knurl
Emballage 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose.
Temperaturområde (metrisk) Kølelager: -80° til+95°C. Flydende kvælstof: Kortvarig dampfase og hurtig lynfrysning acceptabelt, anbefales ikke til LN2-opbevaring under vand
Rene krav Ikke-steril Fri for: Rnase/Dnase, humant og muse-DNA, pyrogen og endotoksin, ATP, PCR-inhibitor
UV-modstand (UV) Ultraviolet beskyttelse gns. 1,22 % transmittans mellem 220 og 500 nm
Bindende Ejendom Lav nukleinsyre- og proteinbinding og lav enzymhæmning
Maks. Moment Manuelt/hånddrejningsmoment: Standard: 0,125 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm til 28,24 Ncm. Automatiseret/standard for robotmoment: 1.312 lbsf.in til 2.5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm til 28,24 Ncm
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Skruehætte med O-ring (umonteret)
Egnet til formålet PCR-klar
Bund form Med krave
Maks. RCF 18,000 x g
Produkttype Mikrorør med skruelåg
Vis mere Vis mindre
† Underlagt Thermo Fisher Scientifics begrænsede standardgaranti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.
Mikroreagensglas og hætter med skruelåg anbefales ikke til autoklavering. Sterile muligheder tilgængelige.
Ikke beregnet til at nedsænke og opbevare i flydende fase LN 2.