Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ravgule mikroreagensglas med skruelåg
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Description
Thermo Scientific™ mikroreagensglas med skruelåg, robust design og materialevalg er velegnede til arbejde med biologiske produkter og har mange funktioner, herunder ultraklare rør med udvendigt gevind og UV-beskyttende ravgule reagensglas. Der er valgmuligheder med eller uden selvstændig bund med krave, reagensglas uden eller med rifler til enhåndsbetjening, i størrelserne 0,5 ml, 1,5 ml og 2,0 ml, og mulighed for flerfarvede hætter, med eller uden fastgjorte stropper. Skruehætte Hætter til mikroreagensglas har et holdbart design med en O-ring, der hjælper med at forhindre lækager under krævende forhold.
Design af reagensglas til mikrocentrifuge med skruelåg
- Reagensglassene er designet med koniske bunde, der giver mulighed for mere komplet prøveudtagning
- Skruelåg med O-ringe beskytter mod lækage ved at danne en positiv forsegling mod reagensglassets kant
- Fastgjorte skruelåg forbliver fastgjort til reagensglasset, men kan drejes helt rundt af praktiske årsager. Det fastgjorte skruelåg er løsningen, når det er vigtigt at bevare det samme låg med det samme reagensglas
- Reagensglas fås i ravgul for at beskytte dine værdifulde lysfølsomme prøver; ravgule reagensglas sælges med et matchende ravgult skruelåg.
- Gradueringsmærker på reagensglasset til mikrocentrifuge giver mulighed for effektiv prøvereference
- Udvendige ribber på de fritstående reagensglas til mikrocentrifuge giver mulighed for enhåndsåbning og lukning, når de placeres i stativer med takkede huller
- Skruehætter Reagensglas til mikrocentrifuger fungerer med mange automatiserede systemer
- O-ringen er fremstillet af en holdbar ethylen-polypropylen-dimonomerforbindelse
Højeste kvalitet
- Disse reagensglas til mikrocentrifuger er fremstillet af ny polypropylen og sikrer prøvens integritet og sikkerhed under kogning, frysning og centrifugering
- Ikke-sterilt produkt er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, endotoxin, pyrogen og PCR-inhibitorer.
Valg af farve/emballage
- Der findes en række forskellige emballagemuligheder, der hjælper med at kontrollere kontaminering i laboratoriet; ikke-steril emballage i individuelt forseglede poser med 50 reagensglas for at beskytte reagensglassene mod krydskontaminering
- Det sterile produkt emballeres med hætterne skruet på reagensglassene
- Ikke-sterile reagensglas er pakket i individuelt forseglede poser á 50 for at beskytte mod krydskontaminering
- Standard skruelåg Farvemuligheder er: Blå, grøn, orange, rød, gul og blandet for at hjælpe med visuel identifikation af prøver; naturligt fastgjort skruelåg med O-ring kan købes separat.
Anbefalet til:
Daglig laboratoriebrug inklusive centrifugering og kortere prøveopbevaring.
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Polypropylen (ny) |
| Inkluderer | Knurl |
| Emballage | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. |
| Temperaturområde (metrisk) | Kølelager: -80° til+95°C. Flydende kvælstof: Kortvarig dampfase og hurtig lynfrysning acceptabelt, anbefales ikke til LN2-opbevaring under vand |
| Rene krav | Ikke-steril Fri for: Rnase/Dnase, humant og muse-DNA, pyrogen og endotoksin, ATP, PCR-inhibitor |
| UV-modstand | (UV) Ultraviolet beskyttelse gns. 1,22 % transmittans mellem 220 og 500 nm |
| Bindende Ejendom | Lav nukleinsyre- og proteinbinding og lav enzymhæmning |
| Show More |
† Underlagt Thermo Fisher Scientifics begrænsede standardgaranti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.
Mikroreagensglas og hætter med skruelåg anbefales ikke til autoklavering. Sterile muligheder tilgængelige.
Ikke beregnet til at nedsænke og opbevare i flydende fase LN 2.