Få mere at vide
Fisherbrand™ 0,5 ml Flat-Cap PCR-rør
Artikelnummer. 12144082 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12144082 Gul Pakke med 1000
12124152 Grøn Pakke med 1000
12114152 Blå Pakke med 1000
12194142 Neutral Pakke med 1000
12104152 Rød Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12144082
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Med integreret hætte med tryklås
  • Velegnet til 0,5 ml termiske cyklerblokke
  • 0,6 ml maksimal volumen, når den er lukket
  • Tyndvægsdesign
  • Renrum produceret
  • Virgin polypropylen
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, Dnase og humant DNA fri
Farve Gul
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Mængde 1000 sag
Til brug med (udstyr) 0,5 mL termiske cyklerblokke og kan bruges i PCR- og prøvelagringsapplikationer
Materiale Polypropylen
Lukketype Flad hætte
Format Rør
Produkttype Tyndvægget PCR rør