Få mere at vide
Thermo Scientific™ EDTA (0,5 M), pH 8,0
Artikelnummer. 10374440 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10374440 5 x 1 ml Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10374440 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R1021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00 DKK
    211.65 DKK / Pakke med 5
    Spare 16.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Optimer biokemi eller molekylærbiologi applikationer, der kræver en chelator for divalente kationer.
0,5 M EDTA, pH 8,0 er en vandig opløsning på 0,22μ m membranfiltreret ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA), natriumsalt. Den er ideel til biokemi eller molekylærbiologiapplikationer, der kræver en chelator til divalente kationer. Ved at danne komplekser med metalioner hæmmer EDTA metalafhængige enzymatiske reaktioner. EDTA kompleksbinder metalioner i et molforhold på 1:1.
Nukleinsyrer opbevares normalt i TE-buffer, der indeholder 1 mM EDTA, som forhindrer nedbrydning af nukleinsyrer af metalafhængige nukleaser.
Applikationer
  • Afslutning af metalafhængige enzymatiske reaktioner
  • Beskyttelse af DNA mod metalafhængige nukleaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EDTA
Produkttype EDTA
Mængde 5 x 1 ml
Form Væske