Få mere at vide
0,5 NTU-forhold turbiditetsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11479159 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11479159 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11479159 Leverandør Reagecon Leverandørnr. CRSR0.5100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00 DKK
    752.01 DKK / 100ml
    Spare 97.99 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Suspension af ekstremt nøjagtig (± 1%) polymermikrosfærer med garanteret holdbarhed, selv efter åbning af flasken.
  • Turbiditetsreferencestandard, Turbiditetsreferencemateriale.
  • Designet og formuleret til at overvinde de negative sikkerheds-, nøjagtigheds- og stabilitetsproblemer, der opleves med andre turbiditetsstandarder, primært formazin-baserede standarder.
  • Certificeret
  • NIST sporbar
  • Ikke-giftig, ikke-kræftfremkaldende
  • Meget præcis
  • Stabil
  • EPA godkendt
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ratio Instrumenter
Oversigt Flydende format i en HDPE-flaske
Turbiditet 0,5 NTU± 1 %
Volumen (metrisk) 100 ml