Få mere at vide
Eppendorf™ 0,5 model ThermoMixer™
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | Max. ±0,5 °C ved 20 °C til 45 °C |
| Indhold og opbevaring | Termoblok 24 x 0,5 ml, EU |
| Holder | 0,5 ml mikrorør |
| Antal steder | 24 |
| Stiktype | EU |
| Temperaturområde (metrisk) | 1 °C til 100 °C |
| Til brug med (applikation) | Bruges til transformation af bakteriestammer og plasmider |
| Inkluderer | USB Interface |
| Model- | ThermoMixer F0.5 |
| Hastighed | 300 til 2500 omdr./min |
| Vis mere |