Få mere at vide
Labcon 0,5 ml SuperSlik™ Mikrocentrifugerør med lav retention med påsatte hætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16624012 Shop alle Labcon produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
Artikelnummer. 16624012
Brand: Labcon 30255700009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med flade trykhætter, sideinddelinger og matteret skriveoverflade
  • Mikrocentrifugerør
  • Med flade trykhætter, sideinddelinger og matteret skriveoverflade
  • Ultra lav væskeophobning
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Højcentrifugering til 35.000 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylenharpiks
Til brug med (applikation) Centrifugering
Emballage 500 / genlukkelig pose 10 poser / etui
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Sterilitet Ikke steril
Produktlinje SuperSlik™ Mikrocentrifugerør med lav retention
Uddannet Ja
Maks. RCF 20,000 RCF