Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør, 0,5 ml, flad hætte, assorterede farver
Artikelnummer. 10681894
Skift visning
Mængde:
1000 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Mængde unitSize
10681894 1000 rør Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 10681894 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0533
Minimer prøvetab med de snaplukkede låg på disse individuelle 0,5 ml rør til PCR-applikationer.
0,5 mL individuelle rør har en ''snap shut'' hætte, som fås som enten hvælvede eller flade hætter. Disse rør er kompatible med 0,5 ml termiske cyklerblokke og kan bruges i PCR- og prøveopbevaringsapplikationer.
Højdepunkter
  • Velegnet til 0,5 ml termiske cyklerblokke
  • 0,6 mL maksimal rørkapacitet, når den er lukket
  • Integral‘ snap lukket’ kasket
  • Fås med flade eller kuplede hætter
Applikationer
  • PCR
  • Opbevaring af prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Diverse
Oversigt Flade frostede hætter
Volumen (metrisk) Virker 0.5 mL
Volumen (metrisk) 0.6 mL
Mængde 1000 rør
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Materiale Polypropylen
Lukketype Flad hætte
Format 1.000 rør
Produkttype Rør