Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør, 0,5 ml, flad hætte
Artikelnummer. 10522655
Skift visning
Mængde:
1.000 rør
Artikelnummer. Mængde
10522655 1.000 rør
1 options
Artikelnummer. 10522655 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0350
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Minimer prøvetab med de snaplukkede låg på disse individuelle 0,5 ml rør til PCR-applikationer.
0,5 mL individuelle rør har en ''snap shut'' hætte, som fås som enten hvælvede eller flade hætter. Disse rør er kompatible med 0,5 mL termiske cyklerblokke og kan bruges i PCR- og prøveopbevaringsapplikationer.
Højdepunkter
  • Velegnet til 0,5 ml termiske cyklerblokke
  • 0,6 mL maksimal rørkapacitet, når den er lukket
  • Integreret ''snap shut'' hætte
  • Fås med flade eller kuplede hætter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Neutral
Oversigt Flade frostede hætter
Volumen (metrisk) Virker 0.5 mL
Volumen (metrisk) 0.6 mL
Mængde 1.000 rør
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Materiale Polypropylen
Reaktionshastighed Standard
Lukketype Flad hætte
Format 1.000 rør
Produkttype Rør