Få mere at vide
Axygen™ 0,5 mL koniske skruelågrør: Forsteriliseret
Artikelnummer. 11330345 Shop alle Axygen Scientific produkter
Lukningsfarve:
Diverse
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11330345
Brand: Axygen™ SCT050AS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har kemisk resistent O-ring
Tjener en bred vifte af laboratoriebehov, herunder indsamling, behandling, centrifugering, opbevaring og pakning/forsendelse af restriktionsenzymer og andre reagenser.
  • Forsteriliserede hætterør har ikke-løkkede hætter fastgjort med O-ringe
  • Gevind O-ring design sikrer ensartet lukning, der tillader centrifugering op til 20.000 xg
  • Maxymum Recovery™ skruelågsrør fås som specialbestillingsvarer til diverse rør
  • Fås i forskellige farver for nem prøveidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Lukningsfarve Diverse
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Materiale Polypropylen
Format Ikke-loopet
Inkluderer O-ring
Emballage Taske
Sterilitet Steril
Uddannet Nej
Lukketype Skruelåg
Bund form Konisk
Maks. RCF 20,000 x g