Få mere at vide
0,5 mg/LC fra USP Sucrose Rs Total Organic Carbon (TOC) standard for Sievers 900/M9 analysatorer, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 14822171 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
35 ml
Pakningsstørrelse:
35ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
14822171 35 ml 35ml
1 options
Artikelnummer. 14822171 Leverandør Reagecon Leverandørnr. RTOCRS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Ekstremt rent og specifikt produkt fremstillet af ultrarene råmaterialer ved hjælp af en proprietær proces.
  • Total organisk/uorganisk kulstof (TOC/TIC) referencestandard, total organisk/uorganisk kulstof (TOC/TIC) referencemateriale.
  • Ekstremt høj specifikation og renhed.
  • Fremstillet af ultra rene råvarer, herunder vand, der er fremstillet ved en speciel proprietær proces.
  • Præsenteres i hætteglas, der er fremstillet, renset og udvasket, ved en speciel proprietær proces specifikt til produktet.
  • Udarbejdet og gravimetrisk certificeret på vægt/volumen basis efter en specifikation af± 2 %.
  • Reagecon har IEC/ISO 17025 akkreditering til kalibrering af laboratorievægte og pipetter (INAB Ref: 265C).
  • De resulterende udstyrskalibreringscertifikater udstedes i overensstemmelse med kravene i ISO/IEC 17025.
  • Koncentrationen af disse standarder verificeres ved hjælp af en højtydende kalibreret Total Organic Carbon Analyzer (TOC Instrument) ved hjælp af ’Reagecon s ISO 17025 akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T).
  • Kalibreringen af TOC-instrumentet afsluttes ved hjælp af en høj renhed ISO Guide 34 akkrediteret TOC-standard svarende til dette produkts TOC-koncentrationsværdi.
Tekniske data
Oversigt Nøjagtighed: ±2%, Matrix: vand
Emballage TOC-glasflaske med septa og låg
Koncentration 0.5 mg/L
Teknik TOC-analyse
Mængde 35 ml