Få mere at vide
Hamilton™ 0,5μ L 7000-serien Microliter Sprøjte
Artikelnummer. 17894372
Skift visning
Nålemåler:
25 g
26'ere G
32 G
Nålespids stil:
Kegle
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Stump
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Nålespids stil
17894372 25 g Stump
17874322 25 g Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
17864202 26'ere G Kegle
17864322 32 G Stump
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17894372 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. CAL86250
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
7000-seriens sprøjter er modificerede Microliter sprøjter med et stempel-i-nål-design.
  • Den eneste tilgængelige sprøjte med nul dødvolumen.
  • Den fine tungstens stempeltråd strækker sig til spidsen af nålen og sikrer, at alt opløsningsmiddel udstødes, og dispenserer op til 0,05μ L.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas
Nålemåler 25 g
Diameter (metrisk) Indvendig 0.104 mm
Produkttype Microliter Sprøjte
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Model- 7000.5 KH
Mængde 1
Volumen (metrisk) 0,5μ L
Længde (metrisk) nål 69.9 mm
Nålespids stil Stump
Tilslutningstype Riflet nav